2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22556.09 B22556.18
B22556.09EA 33.3 EUR
B22556.09 B22556.18
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 18686-82-3 Molecular Formula: C2H2N2S2 Formula Weight: 118.17 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD00040404
Formule: C₂H₂N₂S₂
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040404
CAS nummer: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5