Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1-Butyl)triethylammonium bromide
B24128.14 B24128.22
B24128.14EA 80.3 EUR
B24128.14 B24128.22
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Triethylbutylammonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 13028-69-8 Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH3)3Br Formula Weight: 238.21 Melting Point: 212-215° MDL No.: MFCD00055541
Formule: C₁₀H₂₄BrN
MW: 238.21 g/mol
Smeltpunt: 212…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055541
CAS nummer: 13028-69-8