3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
360740010 360740050
ACRO360740010EA 64.1 EUR
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Smeltpunt: 74…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095213
CAS nummer: 39745-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %