3,4-Dimethyl-2-hexanol erythro + threo ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20243.03 B20243.14
B20243.03EA 32.9 EUR
B20243.03 B20243.14
3,4-Dimethyl-2-hexanol erythro + threo ≥98%
3,4-Dimethyl-2-hexanol
Purity: 98% CAS No.: 31350-88-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021887
Formule: C₈H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021887
CAS nummer: 31350-88-6