2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20612.03
B20612.06
B20612.03EA
35.7
EUR
B20612.03
B20612.06
2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Purity: 99%
CAS No.: 5405-79-8
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.21
Refractive Index: 1.4105
Formule:
C₈H₁₆O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00027140 CAS nummer: 5405-79-8 |