5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25479.06
B25479.14
B25479.06EA
109
EUR
B25479.06
B25479.14
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 136833-36-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 180-182°
MDL No.: MFCD00091829
Formule:
C₇H₃ClN₂O₆ Smeltpunt: 180…182 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00091829 CAS nummer: 136833-36-8 |