Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20586.03
B20586.06
B20586.03EA
29.5
EUR
B20586.03
B20586.06
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 62353-75-7
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 60-63°
MDL No.: MFCD00102115
Formule:
C₇H₈O₃S Smeltpunt: 60…63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00102115 CAS nummer: 62353-75-7 |