5-Bromophthalide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
H33891.06 H33891.14 H33891.22
H33891.06EA 32.7 EUR
H33891.06 H33891.14 H33891.22
5-Bromophthalide ≥98%
5-Bromophthalide
Formule: C₈H₅BrO₂
Smeltpunt: 162…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01797360
CAS nummer: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5