Natriumformiaat 99, AnalaR NORMAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Formic acid sodium salt
84850.260EA 55.4 EUR
84850.260 84850.460
Natriumformiaat 99, AnalaR NORMAPUR®
Natriumformiaat
Formule: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Smeltpunt: 257.31 °C
Dichtheid: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013101
CAS nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
Bereik: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm