Kongorot, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: CI 22120, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)
M-Clarity™ quality level = MQ200
C6767-100G C6767-25G
C6767-100GEA 118 EUR
C6767-100G C6767-25G
Kongorot, Sigma-Aldrich®
Kongorot
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696.67 g/mol
Smeltpunt: > 360 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004028
CAS nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b99da120fc58f7f664a30e809aff2930cdb0d363&vid=818696761bbb066454f93ef8d9bc89285322112d&prid=web&clid=SAPDAM