Papanicolaou's oplossing EA 50, Q Path® for microscopy
Leverancier: VWR Q-Path Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
10047011.EA
167
EUR
10047011.
10047111.
00607141.
Papanicolaou's oplossing EA 50, Q Path® for microscopy
Papanicolaou's oplossing EA 50
Gebruiksklare oplossing voor cytologische kleuring met Papanicolaou
IVD registered. Instructions for use on vwr.com- just search for the product.
Dichtheid:
0.82 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 17°C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00147831 UN: 1992 ADR: 3 (6.1) II |
![]() |
Specification Test Results
Verschijning | Heldere vloeistof |
Cyanophilic cytoplasm | Blauw-groen |
Eosinophilic cytoplasm | Roze |
Nuclei | Blauw tot donkerviolet |
Geschikt voor microscopie (vaginaal uitstrijkje) | Voldoet aan de test |