Eosine geel alcoholische oplossing alcoholic solution, Q Path® for microscopy
Leverancier: VWR Q-Path Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
10047003.EA 39.1 EUR
10047003. 10047103. 00607121.
Eosine geel alcoholische oplossing alcoholic solution, Q Path® for microscopy
Eosin Y (yellowish)
Gebruiksklare oplossing voor HES-histologische kleuring
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005040
CAS nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
UN: 1170
ADR: 3,III
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange
Density (20/4) 0.920 - 0.940
pH (20°C) 4.9 - 5.7
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm