Paraffin, Solidification point: 54 - 56 °C, Q Path® for microscopy
Leverancier: VWR Q-Path Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Wax Paraffin, Paraffin wax
10048502.EA
142
EUR
10048502.
10048500.
10048501.
Paraffin, Solidification point: 54 - 56 °C, Q Path® for microscopy
Paraffin
Was (54 - 56 °C) voor het insluiten van weefsel en het verwerken van histologische stalen.
Smeltpunt:
54…56 °C |
CAS nummer:
8002-74-2 EINECS: 232-315-6 |
![]() |