VWR® Q Path® Stick on (Cell adhesive) for Microscopy
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Q path®
11047600.EA 182 EUR
11047600.
VWR® Q Path® Stick on (Cell adhesive) for Microscopy
Kleurstoffen Microscopy and staining reagents
Lijm voor het verbeteren van de hechting van histologicals secties aan dia's. Alternatief voor albumine-glycerol.