Ethanol, Q Path® fixative reagent, voor microscopie
Leverancier: VWR Q-Path Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Q path®
ALC0060AF59001EA
29.6
EUR
ALC0060AF59001
VWRS50.06020YW0001
Ethanol, Q Path® fixative reagent, voor microscopie
Ethanol
Ethanol ready to use fixative for cells. Pots can be used for storage and transport
Formule:
C₂H₅OH MW: 46,07 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003568 CAS nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Colourless liquid |
Density (20/4) | 0,922 - 0,935 |