Formalin 10%, pink, Q Path®, buffered
Leverancier: VWR Q-Path Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Formaldehyde
FOR0023AF59001EA 54.2 EUR
FOR0023AF59001 FOR0153AF59001 FOR0063AF59001
Formalin 10%, pink, Q Path®, buffered
Formalin
Roze formaline fixatief voor weefselmonsters, klaar voor gebruik. Potjes kunnen gebruikt worden voor opslag en transport.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan formaline 10%
Formule: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Dichtheid: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003274
CAS nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
Appearance Pink liquid
Test formaldehyde Passes test
Density (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20°C) 6,8 - 7,2