Kits voor snelle antilichaamlabeling, VivoBrite™
Leverancier: Biotium
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
92160 92161 92162
92160.EA 545 EUR
92160. 92161. 92162.
Kits voor snelle antilichaamlabeling, VivoBrite™
Kleurstoffen Kleurstoffen voor in vivo imaging
Deze kits voor het labelen van antilichamen bevatten amine-reactieve near-IR CF™-kleurstof en alle componenten die nodig zijn voor het labelen en zuiveren van antilichamen.
Geschikt voor kleine dieren in vivo in beeld brengen.
Bestelinformatie: Elke kit is voldoende voor drie etiketteringen.
Opgelet: Dit item is temperatuurgevoelig en heeft specifieke opslagvereisten.