Haematoxylin solution_SC (Mayer), Q Path® Microscopy
Leverancier: VWR Q-Path Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047005.EA
89.4
EUR
10047005.
10047105.
Haematoxylin solution_SC (Mayer), Q Path® Microscopy
Hematoxylin staining solutions
Gebruiksklare oplossing voor HES-histologische kleuring
Formule:
C₁₆H₁₄O₆ MW: 302.28 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00078111 CAS nummer: 517-28-2 |
![]() |
Specification Test Results
Verschijning | Heldere vloeistof |
Kleur van de oplossing | Paarsig rood |
Dichtheid (20/4) | 1,05 - 1,07 |
pH (20°C) | 2,2 - 2,6 |
Absorptie (0,1%) | 559 - 561 nm |