Eosin Y (yellowish) in aqueous solution, Q Path® voor microscopie
Leverancier: VWR Q-Path Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10047001.EA 47.3 EUR
10047001. 10047101.
Eosin Y (yellowish) in aqueous solution, Q Path® voor microscopie
Eosin Y (yellowish)
Gebruiksklare eosine-oplossing voor HES-histologische kleuring.
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005040
CAS nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
pH (20°C)
Specificaties
Environmentally Preferable