Haematoxylin solution (Harris), Q Path® for microscopy
Leverancier: VWR Q-Path Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047007.EA 101 EUR
10047007. 10047107. 00607131.
Haematoxylin solution (Harris), Q Path® for microscopy
Hematoxylin staining solutions
Gebruiksklare oplossing voor cytologische kleuring met Papanicolaou
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
pH (20°C) 2,2 - 2,6