IP ActivFlo Biopsy I-cassettes, los
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39LC-605-1 39LC-605-9 39LC-605-2 39LC-605-10 39LC-605-8 39LC-605-3 39LC-605-4 39LC-605-5 39LC-605-6 39LC-605-7 39LC-605-11
720-2361EA 82.6 EUR
720-2361 720-2649 720-2495 720-2491 720-2647 720-2497 720-2499 720-2641 720-2643 720-2645 720-2493
IP ActivFlo Biopsy I-cassettes, los
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
IP ActivFlo Biopsie I-cassettes zijn voorzien van een gepatenteerd "Fluidic Flow"-porieontwerp voor maximale reagensuitwisseling. De cassettes hebben een innovatief V-vormig ontwerp met poriën van 0,67 mm dat vloeistof naar binnen zuigt/lucht uitdrijft. De cassettes zijn tevens voorzien van schuine wanden die een mandje vormen voor beheer van kleine weefsels. Deze eendelige cassettes met ‘breekbare’ scharnieren zijn ontworpen voor de Leica IP C-cassetteprinter, met een printfoutwaarde van <1%.
  • Beschikbaar in losse verpakking voor eenvoudig laden van de printer
  • Kies uit verschillende kleuren in hoeveelheden van 500