IP-ActivFlo Biopsie-III cassettes, losse vellen
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39LC-625-1 39LC-625-5 39LC-625-10 39LC-625-11 39LC-625-2 39LC-625-3 39LC-625-6 39LC-625-7 39LC-625-8 39LC-625-9 39LC-625-4
720-2363EA 192 EUR
720-2363 720-2662 720-2652 720-2654 720-2656 720-2658 720-2664 720-2666 720-2668 720-2670 720-2660
IP-ActivFlo Biopsie-III cassettes, losse vellen
Histologie-cassettes Cassettes voor biopsiebehandeling
IP ActivFlo Biopsie III-cassettes zijn voorzien van een gepatenteerd "Fluidic Flow"-porieontwerp voor maximale reagensuitwisseling. De poriegrootte van 0,26 mm zorgt ervoor dat de kleinste monsters worden vastgehouden, zodat biopsiezakken en -sponzen niet nodig zijn. De cassettes zijn tevens voorzien van schuine wanden die een mandje vormen voor beheer van kleine weefsels. Deze tweedelige cassettes met scharnierdeksel zijn ontworpen voor de Leica IP C-cassetteprinter, met een printfoutwaarde van <1%.
  • Beschikbaar in losse verpakking voor eenvoudig laden van de printer
  • Kies uit verschillende kleuren in hoeveelheden van 500