Inklapbare trap
Leverancier: GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
55002 54202 54203
139-1020EA 0 EUR
139-1020 GUEN54202 139-0770
Inklapbare trap
Ladders en opstapjes
Inklapbare trap met handgreep, stevige dubbele zijrails, gegroefde aluminium treden (205x360 mm).
  • Eenvoudig in te klappen
  • Antislip en robuust om veilig te werken
  • Afmeting 85 mm indien ingeklapt
Certificaten: GS-getest, in overeenstemming met de Europese norm DIN EN 14183. Gebruikshandleiding BGI 694 en de toepasselijke voorschriften voor de preventie van ongevallen.