PCR-platen, 96-well, semi skirted, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PCR-96-HS-C PCR-96M2-HS-C PCR-96M2-HSR
731-1010EA 58.53 EUR
731-1010 732-0803 731-4124
PCR-platen, 96-well, semi skirted, Axygen®
Microplaten PCR-platen
PP-platen en siliconenmatten. Ontworpen voor 0,2 ml thermocyclerblokken.
  • Ultradunne wanden van uniforme dikte versnellen de warmteoverdracht, wat de duur van cycli bekort en consistentere resultaten geeft
  • Gecertificeerd vrij van RNase, DNase en endotoxinen, voor monsters met de hoogste integriteit
  • Axymat™-afdichtmatten, autoclaveerbaar en herbruikbaar
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): ABI Fast PCR 5700, 7000, 7700, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, ABI sequencers.