PCR-platen, 96-well, full skirt, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PCR-96-FS-C PCR-96-FS-CPBC
732-0664EA 53.53 EUR
732-0664 AXYGPCR-96-FS-CPBC
PCR-platen, 96-well, full skirt, Axygen®
Microplaten PCR-platen
PP-platen, siliconenmatten. Ontworpen voor PCR blokken van 0,2 ml.
  • Ultradunne wanden met uniforme dikte versnellen de warmteoverdracht, waardoor kortere cyclustijden en meer consistente resultaten worden behaald
  • Gecertificeerd RNase-, DNase- en endotoxinevrij voor een maximale zuiverheid van de monsters
  • AxyMat™-afdichtmatten, autoclaveerbaar en herbruikbaar
Volume with AxyMat™: 140 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Eppendorf Realplex, MJ Research Opticon, Chromo4, Stratagene MX3000.