n-Heptaan
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04360.1000 1.04360.2500
1.04360.1000EA 127 EUR
1.04360.1000 1.04360.2500
n-Heptaan
n-Heptaan
n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kookpunt: 98,4 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009544
CAS nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM