Analytische balansen, Explorer® Auto-door
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30061976 30061977 30061978 30061995 30061996
611-2848EA 5825 EUR
611-2848 611-2849 611-2850 611-2847 611-5309
Analytische balansen, Explorer® Auto-door
Balansen en Weegschalen
Een reeks balansen met vier plaatsen omvat touchscreen, geavanceerde weeg- en aanraakvrije nabijheidssensortechnologieën. De eenvoudig te gebruiken bedieningseenheid kan op de basis, boven de basis op een optionele kolom, aan een muur of op afstand (tot een afstand van 3 meter met een optionele kabel) worden gemonteerd. Het touchscreen-display, met universele pictogrammen en informatieve prompts, vereenvoudigt de instelfuncties en basisbediening. De operator heeft de extra keuze om het gebruik van een van de vier nabijheidssensoren toe te wijzen voor handsfree bediening van afdrukken,More Product Information