Biologische veiligheidskasten, klasse II, BioVanguard Green Line
Leverancier: CleanAir by Baker
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
NH501003 NH501001 NH601001 NH401003 NH401001 NH301001 NH601003
135-1717EA 0 EUR
135-1717 135-1715 135-1723 135-1709 135-1692 135-1705 135-1725
Biologische veiligheidskasten, klasse II, BioVanguard Green Line
Zuurkasten en behuizingen Biologische veiligheidskasten
BioVanguard Greenline is een klasse II-kast die eenvoud, robuustheid en hoge betrouwbaarheid biedt, en de hoogste mate van bescherming voor de gebruiker, het product en de omgeving garandeert, waardoor de risico's die inherent zijn aan het werken met stoffen met biologische veiligheidsniveaus * 1, 2 en 3 tot een minimum worden beperkt. De kast is ontworpen voor microbiologisch onderzoek met biologische stoffen (bijvoorbeeld bacteriën en virussen, enz.) en allergenen.
  • Eenvoudig te installeren en gemakkelijk te bedienen, gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten en weinig onderhoud
  • Microprocessorregeling met automatische compensatie voor filterverstopping
  • Gebruiksvriendelijk, onder een hoek geplaatst LCD-bedieningspaneel toont de operator in één oogopslag alle relevante functies en alarmen (optisch en akoestisch)
  • Ergonomische armsteun van aluminium met epoxycoating draagt bij tot een comfortabele werkhouding van de operator
  • Twee onafhankelijke blowers en anemometers regelen luchtstroming en in- /uitlaatstroom van de kamer
  • Uitlaatfilter en kamer HEPA-filters H-14 met efficiëntie 99,995 % MPPS (99,999 % DOP)
  • RS232- en RS485-interface
Het werkblad van roestvrij staal met V-vormige luchtinlaatsleuven biedt optimale veiligheid doordat blokkering van de luchttoevoer en verontreiniging van de mouwen van de operator wordt voorkomen. Het voorste venster is van gelamineerd veiligheidsglas en scharniert volledig, waardoor het gehele werkgebied toegankelijk wordt voor eenvoudig reinigen en/of plaatsen of verwijderen van grote voorwerpen.
BioVanguard is standaard uitgerust met:
- epoxy gecoate buitenkant
- roestvrijstalen binnenkant
- roestvrijstalen werkblad
- voorfilter en lekbak
- 2 X elektrische aansluiting
Beschikbaar met handmatige of elektrische ramen.
BioVanguard Series is designed and manufactured according to international biosafety standards EN12469: Class II, NSF49:
Class II Type A2, JIS K 3800: Class II Type A2 and PIC’s. The working area is classified as ISO 14644: Class 5 and GMP
Annex 1: Class A.
Certificaten: De BioVanguard-serie is ontworpen en geproduceerd volgens internationale biologische veiligheidsnormen * EN12469: klasse II, NSF49:
Klasse II type A2, JIS K 3800: klasse II type A2 en PIC's. De werkruimte wordt geclassificeerd als ISO 14644: klasse 5 en GMP
Bijlage 1: klasse A.