Laterale stromingstest voor Listeria, Singlepath® Listeria
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Singlepath®
1.04148.0001EA 225 EUR
1.04148.0001
Laterale stromingstest voor Listeria, Singlepath® Listeria
Testsystemen voor microbiologie Antigeen-antilichaamtesten Ag-AK, Lateral Flow
Listeria monocytogenes is een van de meest verspreide, in voedingsmiddelen aanwezige pathogenen in de wereld en is verantwoordelijk voor de ernstige infecties bi personen met verminderde afweer, zwangere vrouwen en pasgeborenen. Als gevolg hiervan is het sterftecijfer bij geïnfecteerde personen hoog, ondanks het relatief lage aantal gevallen over de hele wereld. Listeria-infecties (listeriosis) kunnen leiden tot allerlei aandoeningen, van milde gastro-enteritis tot ernstige gevallen van sepsis, meningitis, encefalitis of abortus. Dankzij de alomtegenwoordige verspreiding van Listeria en het vermogen om te groeien bij koelingstemperaturen ( 2-8 °C), vormen voedingsmiddelen een van de belangrijkste oorzaken van infectie. Listeria is een genus van Gram-positieve, niet-sporevormende, staafvormige bacterie. Van de zes bekende species van de genus Listeria, verdient Listeria monocytogenes een bijzondere vermelding als menselijk en dierlijk pathogeen. Als gevolg daarvan zijn in de voedselwetgeving in veel landen strikte beperkingen voor Listeria spp. of Listeria monocytogenes opgelegd. Bij het uitvoeren van risicogerelateerde kwaliteitscontroles in voedingsmiddelen, moeten tests worden uitgevoerd voor L. monocytogenes en voor de Listeria-genus in het algemeen. De aanwezigheid van Listeria - met name van L. innocua - geeft een indicatie voor kritieke hygiënische omstandigheden in het productieproces. Innovatieve, snelle tests maken screening voor pathogene organismen eenvoudiger. Het één-staps-formaat vermindert de kans op fouten tijdens verwerking.
  • Eenvoudig te gebruiken: gewoon het monster toevoegen en het resultaat aflezen
  • Veilig; heldere en duidelijke positieve of negatieve testresultaten met ingebouwde positieve controle
  • Betrouwbaar; net zo gevoelig als de officiële voedingsbodemmethode
  • Voordelig; snelle resultaten besparen arbeids- en voorraadkosten