Eierdooier emulsie
Leverancier: BDH Prolabo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8140 EY4500 EY4000
8140.EA 273 EUR
8140. EY4500 EY4000
Eierdooier emulsie
Media voor microbiologie Additieven en supplementen voor microbiologie
Additief voor Cereus selectieve agar basis volgens Mossel.
  • Bestraald