Parafree roestvrijstalen basisvormen
Leverancier: LEICA HISTOLOGY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39LC-700-1 39LC-700-2 39LC-700-3 39LC-700-4 39LC-700-5
720-2672EA 54.3 EUR
720-2672 720-2673 720-2674 LEIH39LC-700-4 LEIH39LC-700-5
Parafree roestvrijstalen basisvormen
Mallen Vormen voor histologie
Parafree roestvrijstalen basisvormen hebben hogere wanden dan andere basisvormen die op de markt verkrijgbaar zijn, waardoor de opbouw van overtollige paraffine rond het blikje wordt vermeden. Dit unieke ontwerp produceert paraffineblokjes die 80% minder schrapen vereisen voordat couperen mogelijk is.
  • De exacte hoeken van de mal maken ribboning makkelijker