Automatisch pipetteersysteem, Eppendorf epMotion® 5075
Leverancier: Eppendorf
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
epMotion®
EPPE5075000.768EA 65720 EUR
EPPE5075000.768 613-0481 EPPE5075000.776 613-0482 613-0483 EPPE5075000.045 EPPE5075000.750
Automatisch pipetteersysteem, Eppendorf epMotion® 5075
Automated Liquid Handling Systems
De Eppendorf epMotion® 5075 automatische pipetteersystemen zijn werkstations die hoge prestaties leveren en alle pipetteer- en doseertaken in het laboratorium kunnen uitvoeren. De volumetrische doseersystemen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in de werkomgeving en bieden een budgetvriendelijke oplossing voor tijdrovende, delicate werkzaamheden zodat het personeel meer tijd kan besteden aan andere laboratoriumwerkzaamheden. Het modulaire ontwerp van het hele epMotion® gamma biedt een groot aantal opties waardoor de gebruiksmogelijkheden enorm worden uitgebreid.
Eppendorf epMotion® 5075 LH: De epMotion® 5075 LH is uitgerust met een groter werkplateau dan de epMotion® 5075 en is een modulair systeem dat eenvoudig kan worden omgebouwd tot een epMotion® 5075 VAC of MC.
- Automatisch systeem met werkplateau met 12 posities voor standaard microplaten met 96 of 384 wells
- Grijper voor het verplaatsen van voorwerpen op het plateau (beschikbaar als optie)
- Toepassingen: Poolen van meerdere monsters; veranderen van medium; ontzouten van peptidefragmenten afkomstig uit de spijsvertering voor MALDI- en ESI-massaspectrometrie; herformattering in twee richtingen tussen buisjes en platen, en tussen platen met 96 en met 384 wells; voorbereiding van PCR-/real-time PCR-/RT-PCR-reacties voor 96 en 384 wells
Eppendorf epMotion® 5075 VAC: De epMotion® 5075 VAC is uitgerust met een volledig vacuümstation. Deze versie is speciaal ontworpen voor alle moleculair-biologische toepassingen waarbij nauwkeurige vloeistofbehandeling met vacuüm vereist is, in het bijzonder de automatisering van zuiveringssystemen voor nucleïnezuren met 96 wells.
- Automatisch systeem met werkplateau met 11 posities voor standaard microplaten met 96 of 384 wells en een vacuümstation
- Innovatief systeem voor de automatische instelling van de in het station ingebouwde vacuümkamer
- Grijper voor het verplaatsen van voorwerpen op het plateau
- Voorgeprogrammeerde protocollen: isolatie van plasmide-DNA bij 96 wells; isolatie van BAC DNA bij 96 wells; zuivering van de PCR- en sequentieproducten bij 96 wells; isolatie van het genomisch DNA bij 96 wells; isolatie van het totale RNA bij 96 wells"
Eppendorf epMotion® 5075 MC: Dit systeem werkt met de nieuwe Mastercycler® ep PCR-toestellen (niet meegeleverd) en wordt met de vooraf geïnstalleerde Mastercycler® ep software geleverd. Veel verschillende configuraties zijn mogelijk om aan de vereisten van uw laboratorium te voldoen.
- Automatisch systeem met werkplateau met 9 posities voor standaard microplaten met 96 of 384 wells en 1 positie voor PCR-toestel Eppendorf Mastercycler® ep gradient (niet meegeleverd)
- PCR-toestel Mastercycler® ep gradient met robuust aluminium blok voor 96 of 384 wells of zilveren blok voor 96 wells (beschikbaar als optie) voor maximale regelsnelheid van de temperatuur
- Automatische afdichting van de plaat voor PCR
- Grijper voor het verplaatsen van voorwerpen op het plateau
- Toepassingen: Volledig automatische monstervoorbereiding en -amplificatie met de Mastercycler® ep; voorbereiding van PCR- en RT-PCR-reacties op platen met 96 of 384 wells; sequentiereacties op platen met 96 of384 wells; veel andere toepassingen op het gebied van genomica en proteomica
Bestelinformatie: De Eppendorf epMotion® 5075 automatische pipetteersystemen worden geleverd met een bedieningseenheid, MotionManager software versie 2.0 of hoger, een optische sensor, een afvalbak, een MultiMediaCard (MMC) met lezer en gebruikershandleiding; de epMotion® 5075 VAC wordt ook geleverd met een vacuümstation. Pipetteerkoppen, pipettips en reagensreservoirs kunnen afzonderlijk besteld worden. Andere toebehoren zijn beschikbaar op aanvraag.