Vacuümmanifold en toebehoren
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5017 5014-N 5015-N
514-0589EA 2570 EUR
514-0589 516-0246 516-0247
Vacuümmanifold en toebehoren
Spruitstukken
De vacuümmanifold voor multi-wells platen is een geanodiseerde aluminium manifold, ontworpen en geoptimaliseerd voor de vacuümfiltratie van de AcroPrep™, AcroPrep Advance en AcroWell™ multi-well filterplaten.
  • Wordt compleet geleverd met de vereiste O-ring en pakking; het regelblok is voorzien van een vacuümmeter, een vacuümdoseerklep, een vacuümaflaatklep en een slangaansluiting van ¼ inch voor koppeling van een vacuümleiding
  • Vacuümmanifold bevat een kunststof Delrin®-afstandsblokje. Dit is bedoeld voor het aanbrengen van standaard 350μl-opvangplaten en