Filtertips, epT.I.P.S.® Motion
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0030014.413 0030014.430 0030014.456 0030014.499 0030015.215 0030015.231 0030015.258 0030014.529 0030014.537 0030014.553 0030014.561 0030014.570
EPPE0030014.413EA 176 EUR
EPPE0030014.413 EPPE0030014.430 EPPE0030014.456 EPPE0030014.499 EPPE0030015.215 EPPE0030015.231 EPPE0030015.258 EPPE0030014.529 EPPE0030014.537 EPPE0030014.553 EPPE0030014.561 EPPE0030014.570
Filtertips, epT.I.P.S.® Motion
Pipettips
Deze filtertips zijn speciaal ontworpen voor gebruik op de epMotion Liquid Handling Workstation. Ze zijn ontwikkeld in torsiebestendige, contaminatievrije rekken.
  • De zeer nauwkeurige vervaardiging garandeert een perfecte pasvorm en uiterst nauwkeurige dosering
  • De tips zijn geoptimaliseerd voor eenvoudige automatische ejectie in het opvangbakje van het Liquid Handling Workstation
  • De tips kunnen ook als navulsysteem in het werkstation geïntegreerd worden
  • Navultips worden geleverd in een gethermoformeerd PET-rek met gesloten deksel
  • Door de wegwerpdoos te vervangen door een autoclaveerbare aluminium adapter kan het afval met 40 procent verminderen
Motion-pipettips zijn beschikbaar in de volgende zuiverheidsniveaus: PCR clean en PCR sterile+clean.
De epT.I.P.S. Motion Rack bestaat uit twee componenten voor flexibiliteit in de geautomatiseerde epMotion Liquid Handling Workstation: een gekleurd rek met de epT.I.P.S. filtertips en een wegwerpdoos om het rek op te bergen.
Verpakking: Verpakt in contaminatievrije rekken of in navulrekken.