Vaten, nestbaar, met schroefdeksel
Leverancier: CURTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7230-98-855 7240-98-855 7250-98-855 7260-98-855 7276-98-855
216-1366EA 57.8 EUR
216-1366 216-1367 216-1368 216-1369 CURT7276-98-855
Vaten, nestbaar, met schroefdeksel
Vaten, vaten, trommels
Vaten, HDPE, nestbaar, wit met blauw schroefdeksel.
  • Waterdicht
  • Manipulatieveilig
  • Stapelbaar
  • UN-markering (1H2) voor gevaarlijke vaste stoffen
  • Geschikt voor levensmiddelen
Voor opslag en transport van poeders, pasta's en vloeistoffen. Nemen minder plaats in beslag wanneer ze leeg zijn en helpen om uw logistieke kosten te verlagen.