VWR® Hitachi LaChromUltra II, LaChrom II, HPLC-kolommen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
889-0901 889-0902 889-0903 889-0904 889-0905 889-0906 889-0908 889-0909 889-0910 889-0911 889-0912
554-4078EA 602 EUR
554-4078 554-4079 554-4080 554-4081 554-4082 554-4083 554-4085 554-4086 554-4087 554-4088 554-4089
VWR® Hitachi LaChromUltra II, LaChrom II, HPLC-kolommen
Kolommen voor chromatografie
Basisgel: het getransplanteerde materiaal bestaat uit organisch-anorganische silica.
Koolstofgehalte (%): ca. 20
Type verbinding: polymeer
Endcapping: ja