Gas- en dampmonsternemers
Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
090111 090112
SGEA090111EA 564 EUR
SGEA090111 SGEA090112
Gas- en dampmonsternemers
Monsternemers Gasmonsternametoestellen
Deze gas- en dampmonsternemer maakt het mogelijk om omgevingsgasmonsters of gasstromen onder lage druk te verzamelen in ondoordringbare hersluitbare zakken van 200 cm³.
Bestelinformatie: Bevat een jerrycan, een lamp, 10 zakjes, een markeerstift en instructies.