Container voor gevaarlijk afval
Leverancier: HAMILTON ROBOTICS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
281520 199201 185319
736-0845EA 38 EUR
736-0845 736-0847 736-0846
Container voor gevaarlijk afval
Dozen Afvaldozen
De box wordt gebruikt in combinatie met afvalkoker 736-0847 en 736-0846.
  • Container compleet met gele PE-zak, foliedikte 120 µm
  • Twee soorten zakken voor container leverbaar
  • Zakken hebben een hoge bestendigheid tegen scheuren en prikken