Grote stoelen en krukken, vinyl
Leverancier: Kango
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4DL40GHLP01705 4DL40GBLU00505 4GM34GBLU00905 4GM34GBLU90737 4GM34GHLP02905 4GM34GHLP92737 4GM37GPLH00905 4GN10GBJU00905 4GN10GHJP02905 4GN17GPJH00905 4GN10GHJR02905 4DL40GDLP01505 4DL40GBLV00705
139-0210EA 552 EUR
139-0210 139-0211 BIEN4GM34GBLU00905 BIEN4GM34GBLU90737 139-1000 139-1001 BIEN4GM37GPLH00905 139-1002 139-0597 BIEN4GN17GPJH00905 BIEN4GN10GHJR02905 BIEN4DL40GDLP01505 BIEN4DL40GBLV00705
Grote stoelen en krukken, vinyl
Stoelen
Grote ergonomische stoelen, comfort- en ecokruk met schuim van hoge dichtheid en brandwerende vinylcoating.
  • Verchroomd 5-teens, krasbestendig, gehard onderstel
  • Zacht en comfortabel
  • Het soepele, waterdichte oppervlak is eenvoudig te reinigen en te ontsmetten
  • Brandwerend: M1 en EN1021, 1-2
  • Gasveerkolom, met schokdemper, in hoogte verstelbaar
Stoelen met brede zitting
Royaal zitoppervlak en rugkussen in zachtschuim bekleed met geweven vinyl
Onafhankelijk verstelbare kanteling van zitting en rugleuning met één vinger te bedienen, door een asynchroon hendelmechanisme (voor asynchrone stoelen)
Afmetingen van de stoel (BxD): 470×470 mm
Afmetingen van de rugleuning (B×H): 400×420 mm
Krukken
Ronde zitting in M1 Ginkgo vinyl met zacht schuim met hoge dichtheid
Diameter van de zitting: 350 mm
Afmetingen van de rugleuning (b×h): 360×220 mm
Dikte zitting: 600 mm voor het Comfort-model en 300 mm voor het Eco-model
Optie: Voetschakelaar om de hoogte van de rugleuning te verstellen leverbaar op aanvraag
De Eco-modellen zijn ook beschikbaar in zwart (op aanvraag)