HPLC kolommen, Acclaim™ Oppervlakte-actieve stoffen
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
063201 063203 068123 069693 069701 070084 070085 071991
554-4397EA 0 EUR
554-4397 554-4398 554-4399 554-4400 554-4402 554-4403 554-4404 554-4408
HPLC kolommen, Acclaim™ Oppervlakte-actieve stoffen
Kolommen voor chromatografie
Deze hoogefficiënte, op silica gebaseerde kolommen bieden een uitstekende resolutie en doorstroom voor HPLC scheidingen met behulp van UV-Vis, verdampende lichtverstrooiing (ELSD) of brekingsindex (RI) detectie. De roman oppervlakte chemie zorgt voor een unieke polariteit die een aanzienlijk verbeterde resolutie biedt voor individuele oligomeren van geëthoxyleerde oppervlakte-actieve stoffen in vergelijking met conventionele C18 kolommen.
  • Ideale selectiviteit voor de scheiding van anionogene, nietionogene, kationogene en amfotere oppervlakte-actieve
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable