Onderzoekshandschoenen, latex, Semperguard®
Leverancier: SEMPERIT TECHN PROD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
813780043 813780047 813780045 813780041 813780049
SEMP813780043EA 27.2 EUR
SEMP813780043 SEMP813780047 SEMP813780045 SEMP813780041 SEMP813780049
Onderzoekshandschoenen, latex, Semperguard®
Handschoenen
Deze handschoen voor eenmalig gebruik is gemaakt van natuurlatex en kan gebruikt worden in medische ruimten en bij industriële en laboratoriumtoepassingen.
  • Niet-steriel
  • Bijzonder huidvriendelijk en poedervrij
  • Met synthetische coating aan de binnenzijde en gestructureerde afwerking aan de buitenzijde: Goede grip en eenvoudig aan te trekken
  • Vrij van ftalaten en weekmakers
  • Ambidexter, met rolrand
EN 374, EN 455, medical device class I, Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certificaten: EN 374; EN 455, medische apparatuur klasse I, Cat.More Product Information