Industriële handschoenen, olieafstotend, HyFlex® 11-920
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11-920/8 11-920/10 11-920/11 11-920/6 11-920/7 11-920/9
112-4288EA 110 EUR
112-4288 112-4284 112-4285 112-4286 112-4287 112-4289
Industriële handschoenen, olieafstotend, HyFlex® 11-920
Handschoenen
Deze nylon voering met nitril coating op de palm is uitgerust met Ansell Grip Technology™. De microscopische kanalen in de coating van de handschoen voeren de olie af, dit resulteert in een stevige grip op het oppervlak. Hierdoor kunnen de gebruikers op een veilige manier kleine en middelgrote geoliede onderdelen hanteren.
  • Beschermt de huid tegen olieverontreiniging
  • Uitstekende grip in olieachtige omgevingen
  • Uitstekende pasvorm, comfort, beweeglijkheid en vingergevoeligheid
  • Antistatisch volgens EN 1149
Ideaal voor assemblage- en afwerkingstaken,More Product Information
Order Now
Specificaties
Model Medium
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Environmentally Preferable
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Voeringmateriaal Nylon
Steken per inch (Gauge) 15
Manchetstijl Gebreide manchet
EN-norm EN 388:2016 (3131A)
Antistatisch +