Transportdoekje met Cary Blair medium
Leverancier: DELTALAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
300280 300280.2
DELT300280EA 103 EUR
DELT300280 DELT300280.2
Transportdoekje met Cary Blair medium
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor transport
Het glycerofosfaat is vervangen door anorganisch fosfaat, aangezien glycerofosfaat een metaboliet is voor sommige bacteriën, zodat ze kunnen groeien en de hoeveelheid ziekteverwekkers kunnen vernietigen.
  • Gesteriliseerd door straling
  • Methyleenblauw verwijderd met pH verhoogd tot 8,4
  • Cary Blair-media voor het behoud van ziekteverwekkers, waaronder Neisseria sp., Haemophilus sp. of Streptococcus sp.
Oorspronkelijk ontwikkeld voor ontlastingsmonsters om anaërobe bacteriën te transporteren.
Opgelet: *De producten op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904