VWR® pHenomenal® CO 3100 H, geleidbaarheids-/TDS/°C-meter, handheld
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® pHenomenal®
663-0234EA 1010 EUR
663-0234
VWR® pHenomenal® CO 3100 H, geleidbaarheids-/TDS/°C-meter, handheld
Elektrochemische meters Geleidbaarheidsmeters
Dit gebruiksvriendelijke draagbare instrument met robuuste IP 67-behuizing biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor nauwkeurige metingen in veldtoepassingen. Compleet met waterdichte USB-uitgang voor aansluiting op een computer. Conform GLP
  • Groot grafisch LCD-scherm met continue LED-achtergrondverlichting die tegelijkertijd geleidbaarheids-, TDS- en temperatuurwaarden weergeeft
  • Dataloggingfunctie selecteerbaar tussen 1 min en 1 uur
  • Geheugencapaciteit van 5000 datasets met automatische opslag; extra geheugen voor 200 datasets voor handmatige opslag
  • Automatische stroomuitschakeling: Instelbaar van 10 min tot 24 uur
  • Geavanceerde zelftest en diagnostiek (diagnostiek van elektrode-efficiëntie, driftcontrole); kalibratiesymbool geeft aan wanneer herkalibratie vereist is
  • Laag energieverbruik: 4 AA-batterijen voor meer dan 1000 uur gebruik
Bestelinformatie: Geleidbaarheidssondes voor lage geleidbaarheid zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor van Avantor.
Leveringsinformatie: Gebruiksklare draagbare kit CO 3100 H (663-0234) inclusief meter in robuuste plastic draagtas, standaard, 4 LR06-batterijen, korte instructies, CD-ROM met handleiding, plastic beker van 50 ml, 50 ml geleidbaarheidsstandaard 0,01 mol/L KCl en geleidbaarheidssonde met ingebouwde temperatuursensor CO 11 (1,5 m kabel).