VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Opgeloste zuurstofmeter, draagbaar
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® pHenomenal®
664-0176EA 1140 EUR
664-0176
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, Opgeloste zuurstofmeter, draagbaar
Elektrochemische meters Zuurstofmeters
Dit gebruiksvriendelijk, draagbaar instrument met robuuste IP 67-behuizing biedt een hoge resolutie en nauwkeurigheid voor precieze metingen bij veldtoepassingen. Geleverd met waterdichte USB-uitgang voor aansluiting met een computer. GLP-conform.
  • Groot grafisch LCD-scherm met continue LED-achtergrondverlichting die tegelijkertijd de zuurstof- en temperatuurwaarden weergeeft
  • Dataloggingfunctie selecteerbaar tussen 1 min en 1 uur
  • Geheugencapaciteit van 5000 datasets met automatische opslag; extra geheugen voor 200 datasets voor handmatige opslag
  • Automatische stroomuitschakeling: Instelbaar van 10 min tot 24 uur
  • Geavanceerde zelftest en diagnostiek (diagnostiek van elektrode-efficiëntie, driftcontrole); kalibratiesymbool geeft aan wanneer herkalibratie vereist is
  • Laag energieverbruik: 4 AA-batterijen voor meer dan 1000 uur gebruik
Leveringsinformatie: Gebruiksklare draagbare zuurstofkit OX 4100 H bevat instrument in robuuste plastic draagtas, galvanische zuurstofsonde OXY11-3 met ingebouwde temperatuursensor, 3 m kabel en standaard, 50 ml plastic beker, 30 ml reinigingsoplossing, 50 ml elektrolyt, 3 wisseldoppen, korte handleiding en CD-ROM met handleiding,