9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H60929.03 H60929.06
H60929.03EA 57.4 EUR
H60929.03 H60929.06
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₈O₄
Smeltpunt: 287…289 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001231
CAS nummer: 117-78-2
EINECS: 204-207-9