2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H37989.03 H37989.06
H37989.03EA 44.6 EUR
H37989.03 H37989.06
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BO₂S₂
Smeltpunt: 35…38 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04039974
CAS nummer: 479719-88-5