2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H61143.14
H61143.22
H61143.14EA
158
EUR
H61143.14
H61143.22
2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
2-Fluoro-m-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 1978-33-2
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.14
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 87°/12mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD06410915
Formule:
C₇H₈FN Kookpunt: 87 °C (12 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06410915 CAS nummer: 1978-33-2 ADR: 6.1,III |