Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H61280.06 H61280.14
H61280.06EA 132 EUR
H61280.06 H61280.14
Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Ethyl-2-aminoisonicotinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791260
CAS nummer: 13362-30-6