Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
47030.18 47030.30
47030.18EA 128 EUR
47030.18 47030.30
Zirconium diboride ≥99.5% (metals basis excluding Hf)
Zirconium diboride
Formule: B₂Zr
Smeltpunt: 3000 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064648
CAS nummer: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III